Documenti fondamentali
Z328383
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701822
Campo di misura del volume
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
Volume
100 μL
Descrizione generale
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Altre note
BR701822 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)