Documenti fondamentali
Z328472
BRAND® Transferpettor caps
maximum volume 10 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Volume massimo:
10 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
color-coded orange
DE-M marking
Confezionamento:
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale:
BRAND 701902
BRAND
Materiali
glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
color-coded orange
DE-M marking
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701902
BRAND
Volume massimo
10 μL
Altre note
BR701902 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)