Documenti fondamentali
Z328359
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
color-coded orange
electronic: no
single-channel
DE-M marking
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701807
Campo di misura del volume
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Volume
10 μL
Descrizione generale
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Altre note
BR701807 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)