Documenti fondamentali
Z328375
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
color-coded green
electronic: no
single-channel
DE-M marking
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701817
Campo di misura del volume
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
Volume
50 μL
Descrizione generale
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Altre note
BR701817 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)