Documenti fondamentali
Z325473
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27072
Capacità
2 mL
Descrizione generale
AR-glass®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Altre note
BR27072 (India)
Note legali
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.