Z325457
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range: no
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27070
Capacità
1 mL
Descrizione generale
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Altre note
BR27070 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.