Z610178
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
360 mm
Capacità
10 mL , 0.05 mL accuracy
Colore
blue graduations
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610178-12EA |