Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS
Products
Categoria del prodotto
pipettes (7)
Produttore
Capacità (mL)
Altezza (mm)
Classe della vetreria
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-7 of 7
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z610151
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610178
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610194
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610127
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610208
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610135
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610186
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy