Z610151
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
360 mm
Capacità
5 mL , 0.03 mL accuracy
Colore
blue graduations
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
191426-10G | 4061831828788 |
191426-50G | |
Z610151-12EA |