Documenti fondamentali
Z610348
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 50 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 1340175
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
540 mm
Capacità
50 mL , 0.05 mL accuracy
Colore
amber graduations
Descrizione generale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z610348-6EA