Z325163
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 691
Descrizione
amber mark: yes
Caratteristiche
class AS with batch number
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30515
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Lunghezza
510 mm
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.