Documenti fondamentali
Z290696
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 15 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
glass housing
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità imbuto
15 mL
Diam. membrana
25 mm
Diam. collo
25 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)