Documenti fondamentali
Z290645
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
glass housing
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità imbuto
1000 mL
Diam. membrana
90 mm
Diam. collo
90 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)