Z290688
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
glass housing
glass membrane (support)
Confezionamento
pkg of 1 ea
D.E. × D.I.
0.522 in. × 0.328 in.
Lungh. complessiva
5 1/4 in.
Diam. membrana
47 mm
Lungh. stelo
3 5/8 in.
Raccordi
connector for stopper
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)