XNACRL
Extract-N-Amp™ Cellular RNA Lysis Buffer
Optimized for rapid cell lysis and RNA stabilization
Sinonimo/i:
RNA extraction buffer, RNA isolation buffer, RNA lysis buffer
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze (-10 to-25°C)
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilità
suitable for PCR (suitable for RT-qPCR)
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Applicazioni
- The Extract-N-AmpTM Cellular RNA Lysis buffer is suitable for direct use with
- qRT-PCR
- RT-LAMP
- NGS library preparation
Caratteristiche e vantaggi
- From cell lysis to qRT-PCR in 15 minutes
- High Throughput and automation-friendly
- No RNA purification or clean up necessary
- No columns, heat, or centrifugation necessary
- Compatible with both adherent and non-adherent mammalian cell types
- Sensitivity range: 10-100k cells •May be paired with DNase I to ensure removal of DNA for more sensitive processes
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Solo come componenti del kit
- Extract-N-AMP Cellular RNA Lysis buffer 5ML, 50ML
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)