P2317
10X PCR Buffer without MgCl2
Optimized for routine PCR without MgCl2
Sinonimo/i:
Magnesium-free PCR buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
PCR: suitable
Colore
colorless
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- This product is tested for the absence of DNase and RNase.
- Suitable for use with magnesium chloride.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Hot Start dNTPs are modified with a thermolabile protecting group at the 3’ terminus. The presence of this modification blocks nucleotide incorporation by DNA polymerase until the nucleotide protecting group is removed during a heat activation step.
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing