Documenti fondamentali
R0901
Sigma-Aldrich
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
Sinonimo/i:
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
Stringa SMILE
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
Descrizione generale
L′RNAlater è compatibile con la maggior parte dei metodi di isolamento dell′ RNA, inclusi il Reagente TRI, i kit di isolamento totale GenElute di RNA e di isolamento per mRNA dei mammiferi.
RNAlater è un reagente acquoso atossico per la conservazione di tessuto che penetra rapidamente e stabilizza e protegge l′RNA cellulare in situ di esemplari non congelati. I pezzi di tessuti vengono raccolti e immediatamente immersi in RNAlater per la conservazione senza incidere negativamente sulla qualità o quantità di RNA. RNAlater elimina il bisogno di trattare gli esemplari di tessuto immediatamente o di congelarli in azoto liquido per successivi trattamenti. RNAlater preserva l′RNA nei tessuti fino a un giorno intero a 37 °C, una settimana a 25 °C e un mese a 4 °C. I tessuti possono essere conservati per lunghi periodi a -20 °C.
RNAlater è stato ampiamente sperimentato su diversi tessuti da specie di vertebrati, inclusi cervello, cuore, reni, milza, muscoli scheletrici, grasso, polmoni e timo. RNAlater è anche efficace per E. coli, Drosofila, colture di tessuti cellulari, globuli bianchi e alcune piante.
RNAlater può essere usato per varie applicazioni tra cui l′isolamento di mRNA e RNA totale, istologia e immunocitochimica ed è compatibile con i kit di isolamento Sigma.
Applicazioni
RNAlater® è stato usato per sintetizzare sonde RNA antisenso. Può essere usato per varie applicazioni a valle inclusi mRNA e l′isolamento di RNA totale, istologia e immunocitochimica ed è compatibile con i kit di isolamento Sigma GenElute.
Caratteristiche e vantaggi
  • Nessun compromesso nella qualità RNA dopo l′isolamento di mRNA o RNA totale.
  • Permea rapidamente i tessuti per stabilizzare e proteggere l′RNA cellulare
  • La soluzione acquosa atossica permette successivi trattamenti di tessuto
  • Stabilizza i campioni a temperatura ambiente
Altre note
RNAlater® è un reagente acquoso atossico per conservare tessuti e cellule stabilizzando e proteggendo l′RNA cellulare in tessuto intatto,scongelato e campioni cellulari. RNAlater evita di trattare i campioni immediatamente o di congelarli sotto azoto liquido per successivi trattamenti.
Principio
RNAlater è di facile uso. Campioni di tessuto semplicemente tagliati devono essere conservati in modo che siano meno di 0,5 cm in almeno una direzione e immersi in 5 volumi di RNAlater. Piccoli organi, come reni di ratti, fegato o milza possono essere conservati interi in RNAlater. Al momento dell′isolamento di RNA, rimuovere il tessuto da RNAlater e processarlo come appena raccolto. Per la conservazione delle cellule, sospendere nuovamente le cellule in una piccola quantità di PBS prima dell′aggiunta di 5-10 volumi di RNAlater. Prima di preparare l′RNA, comprimere le cellule e scartare il liquido surnatante.
Note legali
Licenza di distribuzione da Ambion, Inc., The RNA Company.
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RNAlater is a registered trademark of Ambion, Inc.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Wnt pathway regulator DKK1 is preferentially expressed in hormone-resistant breast tumours and in some common cancer types.
Forget MA
British Journal of Cancer, 96(4), 646-653 (2007)
Tina Jorsal et al.
Diabetologia, 61(2), 284-294 (2017-09-29)
Enteroendocrine K and L cells are pivotal in regulating appetite and glucose homeostasis. Knowledge of their distribution in humans is sparse and it is unknown whether alterations occur in type 2 diabetes. We aimed to evaluate the distribution of enteroendocrine
Jaret P Bilewitch et al.
BMC evolutionary biology, 11, 228-228 (2011-08-02)
The mitochondrial genome of the Octocorallia has several characteristics atypical for metazoans, including a novel gene suggested to function in DNA repair. This mtMutS gene is favored for octocoral molecular systematics, due to its high information content. Several hypotheses concerning
Bruno Arcà et al.
Scientific reports, 9(1), 2955-2955 (2019-03-01)
During blood feeding haematophagous arthropods inject into their hosts a cocktail of salivary proteins whose main role is to counteract host haemostasis, inflammation and immunity. However, animal body fluids are known to also carry miRNAs. To get insights into saliva
Vitellogenin gene expression in the intertidal blenny Lipophrys pholis: a new sentinel species for estrogenic chemical pollution monitoring in the European Atlantic coast?
Ferreira F
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 149(1), 58-64 (2009)