V7881
Monoclonal Anti-Vitronectin antibody produced in mouse
clone VIT-2, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VIT-2, monoclonal
PM
antigen 65-75 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using human cultured fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using a denatured and reduced preparation of purified human plasma vitronectin
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VTN(7448)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunocytochemisry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)