V8379
Human Vitronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Serum spreading factor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Vitronectin from human plasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
lyophilized powder
PM
A subunit 75 kDa
B subunit 65 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Copertura della superficie
0.1 μg/cm2
Solubilità
water: soluble 0.050 mg/mL, clear, colorless
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... VTN(7448)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.