SRP3186
Human Vitronectin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Epiboin, S-Protein, Serum-spreading factor, V75, VTN
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Vitronectin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≤0.5 μg/mL EC50
PM
52.2 kDa (calculated)
Confezionamento
pkg of 250 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VTN(7448)
Descrizione generale
Recombinant human Vitronectin is a protein consisting of 459 amino acids. It exists in two forms: a single chain and a clipped form consisting of two chains held together by disulfide bonds resulting from an endogenous cleavage. Recombinant vitronectin can function as a chemically defined matrix component in human embryonic stem cell renewal media.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Human-derived vitronectin
- Produced through recombinant expression in HEK 293 cells
- Low endotoxin levels
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Vitronectin is used to coat culture vessels for cells attachment.