TOX6
In Vitro Toxicology Assay Kit, Sulforhodamine B based
Sinonimo/i:
biomass viability assay, sulforhodamine B, total biomass assay
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
impiego
1 kit sufficient for 1,000 tests
Confezionamento
pkg of 1 kit
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
λmax
565 nm
applicazioni
cell analysis
detection
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.