230162
Sulforhodamine B
Dye content 75 %
Sinonimo/i:
Acid Red 52, Sulforhodamine B monosodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥73% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 75%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
brown to very dark brown
green to very dark green
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
λmax
554 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥85000 at 554-560 nm in 0.1 M NaOH in methanol at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
230162-5G | 4061838782410 |
230162-1G | 4061838782403 |
230162-1KG |