Documenti fondamentali
T9159
Sigma-Aldrich
Acido tricloroacetico
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TCA
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.39
Beilstein:
970119
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NB.22
Grado
BioPerformance Certified
Livello qualitativo
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 51 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.03%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trichloroacetic acid (TCA) is an important metabolic product of trichloroethylene (TCE) metabolism.
Applicazioni
Usato abitualmente per la precipitazione delle proteine. È stato usato per determinare la concentrazione proteica per mezzo della precipitazione quantitativa. Usato come decalcificante e fissativo in microscopia.
Trichloroacetic acid has been used:
  • for protein precipitation
  • as a component in the extract solution used for the measurement of malondialdehyde and glutathione
  • to precipitate the transfected and treated cells in [3H]-thymidine incorporation assay
Azioni biochim/fisiol
TCA might act as a carcinogen, targeting liver. It might be used as an acid decalcifying agent. TCA helps in nuclear staining.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rapid analysis of total plasma homocysteine by tandem mass spectrometry
Tuschl K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 139-141 (2005)
Analysis of malondialdehyde, chlorophyll proline, soluble sugar, and glutathione content in Arabidopsis seedling
Zhang Z and Huang R
Bio-protocol, 3, e817-e817 (2013)
Circulating fibrocytes stabilize blood vessels during angiogenesis in a paracrine manner
Li J, et al.
The American Journal of Pathology, 184(2), 556-571 (2014)
Histophatologic Techniques (2006)
Bo Chen et al.
Translational stroke research, 10(1), 91-103 (2018-03-24)
The transient receptor potential melastatin 4 (TRPM4) channel has been suggested to play a key role in the treatment of ischemic stroke. However, in vivo evaluation of TRPM4 channel, in particular by direct channel suppression, is lacking. In this study