Documenti fondamentali
8.22342
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloroacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2HCl3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-927-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
711 °C
Potenza
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
54-56 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Solubilità
1300 g/L
Densità
1.63 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Stable dechlorination of Trichloroacetic Acid (TCAA) to acetic acid catalyzed by palladium nanoparticles: This research discusses a method for dechlorinating TCAA to acetic acid, crucial during the COVID-19 pandemic for disinfection byproducts (Cai et al., 2021).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanolo suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo