Documenti fondamentali
T9549
Sigma-Aldrich
Trombina
powder, suitable for cell culture, ≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
PM
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... F2(280685)
Descrizione generale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Applicazioni
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess an expression and purification system for the biosynthesis of adenosine receptor peptides for biophysical and structural characterization.
Azioni biochim/fisiol
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
Activity is expressed in NIH units, and is measured by direct comparison to an NIH thrombin reference standard.
Ricostituzione
When reconstituted with 1 mL water, vial contains stated activity in 0.15 M sodium chloride and 0.05 M sodium citrate, pH 6.5.
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno Standard di riferimento della trombina NIH, Lotto K.
Altre note
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Zachary T Britton et al.
Protein expression and purification, 84(2), 224-235 (2012-06-23)
Biophysical and structural characterization of G protein-coupled receptors (GPCRs) has been limited due to difficulties in expression, purification, and vitro stability of the full-length receptors. "Divide and conquer" approaches aimed at the NMR characterization of peptides corresponding to specific regions
Andrew F Uehlin et al.
Pharmaceutics, 14(2) (2022-02-27)
In this study, we report a biohybrid oriented fibrous scaffold based on nanofibers of poly(l-lactic acid) (PLLA)/fibrin produced by electrospinning and subsequent post-treatment. Induced hydrolytic degradation of the fibers in 0.25 M NaOH solution for various time periods followed by
Yuya Nakatani et al.
Archives of oral biology, 73, 172-178 (2016-10-25)
Platelet-rich plasma (PRP) is typically isolated and applied immediately after preparation, making it both a time- and labor-intensive addition to the operative procedure. Thus, it would be convenient if PRP could be preserved. We evaluated the efficacy of freeze-dried PRP
Sharon Wei Ling Lee et al.
Advanced healthcare materials, 9(7), e1901486-e1901486 (2020-03-04)
Polymer nanoparticles (NPs), due to their small size and surface functionalization potential have demonstrated effective drug transport across the blood-brain-barrier (BBB). Currently, the lack of in vitro BBB models that closely recapitulate complex human brain microenvironments contributes to high failure
Mikaël M Martino et al.
Biomaterials, 30(6), 1089-1097 (2008-11-26)
The extracellular matrix (ECM) exerts powerful control over many cellular phenomena, including stem cell differentiation. As such, design and modulation of ECM analogs to ligate specific integrin is a promising approach to control cellular processes in vitro and in vivo