H7016
Hirudin from leeches
lyophilized powder, ≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
animal (Hirudo medicinalis)
Livello qualitativo
100
200
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
PM
7 kDa
Solubilità
pyridine: soluble
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3