605157
Thrombin, Bovine
Sinonimo/i:
Thrombin, Bovine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1800 NIH units/mg protein
≥50 NIH units/mg dry wt
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
0.05 M NaCl: ≤2000 NIH units/mL
water: >2000 NIH units/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
From Catalog:
Desc. Field- added "Key enzyme that activates factor XIII and converts fibronogen into fibrin."
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1