Key Documents
SRE0003
Sigma-Aldrich
Trombina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bovine plasma
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività specifica
80-300 NIH units/mg protein
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno Standard di riferimento della trombina NIH, Lotto K.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5