T4393
Trombina
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... F2(2147)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a medium supplement for the pre-treatment of endothelial cell culture prior to confocal microscopy and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in the gelatinization of mesenchymal stem cells (MSCs) for preparing fibrin–MSC construct
- for screening serine protease inhibitor, OGTI from frog skin secretion
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Ricostituzione
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.