604980
Thrombin, Bovine, High Activity
Sinonimo/i:
Thrombin, Bovine, High Activity
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 9383
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥1800 NIH units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to stimulate LNCaP cell and to study the effect of activation of G-protein-coupled receptors (GPCRs)
- in fibrin gel fabrication
- to form fibrinogen gel by fibrinogen gel-based method
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1