T5574
Terrific Broth
Liquid microbial growth medium
Sinonimo/i:
TB medium, Tartoff – Hobbs medium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Descrizione
Liquid Medium
Sterilità
sterile; 0.2 μm filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Componenti
11.8g/L Tryptone
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
4ml/L Glycerol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.