63237
TB-Medium Base according to Loewenstein-Jensen
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Loewenstein-Jensen Medium (Base)
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
L-asparagine, 2.25 g/L
magnesium citrate, 0.375 g/L
magnesium sulfate, 0.15 g/L
malachite green, 0.25 g/L
monopotassium phosphate, 1.5 g/L
potato flour, 18.75 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Compatibilità
mycobacteria
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?