Documenti fondamentali
P0677
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥90%
Sinonimo/i:
Dipotassium tellurite, Potassium tellurate, Potassium tellurium oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2TeO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.79
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41171614
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥90%
Stato
powder
Stringa SMILE
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Potassium tellurite is a hygroscopic granular white powder. It decomposes at 460-470oC.
Applicazioni
Potassium tellurite along with agar may be used as a component of a selective medium for growth of bacteria.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Use of potassium tellurite for rapid-drug susceptibility testing of Mycobacterium avium complex
Afgani B and Fujiyama D
Journal of Investigative Medicine, 49, 292-296 null
Giulio Zanaroli et al.
Research in microbiology, 153(6), 353-360 (2002-09-18)
This study shows that the oxyanion tellurite TeO3(2-) can be used as a tool to detect and quantify the release in soil microcosms of Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707, a strain spontaneously resistant to tellurite with a minimal inhibitory concentration (MIC) of