12282
Hoyle′s tellurite agar, base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Hoyle′s Medium, Base
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
agar, 15.0 g/L
beef extract, 10.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Corynebacterium spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)