95760
Yersinia Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 10273:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L
D-mannitol, 20 g/L
mixed peptone, 20 g/L
neutral red, 0.03 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 2 g/L
yeast extract, 2 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Yersinia spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?