17156
ITC Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Irgasan Ticarcillin Chlorate Broth (Base), TTC Broth (Base), Triclosan Ticarcillin Chlorate Broth (Base)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 10273:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
irgasan (trichlosan), 0.001 g/L
magnesium chloride.6H2O, 60 g/L
malachite green, 0.01 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 1 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective for Yersinia spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?