51803
Gruft Mycobacterial Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Mycobacterial Supplement according to Gruft
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
mycobacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
An antibiotic and enrichment supplement recommended for the selective cultivation of Mycobacteria. Added to TB-Medium according to Lowenstein Jensen (Cat. No.63237) penicillin and nalidixic acid inhibit bacteria Gram negative and Gram positive. Ribonucleic Acid is used as growth factor.
Applicazioni
for the selective cultivation of Mycobacteria
Componenti
(per vial sufficient for 400 mL medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?