L7275
LB Broth (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Sinonimo/i:
Lennox broth , Luria Bertani Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
tablet
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Convenient small package to eliminate weighing
- Fast preparation – no stirring required
Componenti
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
2.2 g/L inert binding agents
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3