T4382
apo-transferrina
powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Siderofilina, Transferrina umana
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Stato
powder
PM
76-81 kDa
Tenore di ferro
≤0.005%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
HIV and HBsAg, source material tested negative
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the competitive binding of bismuth to albumin and transferrin by fast performance liquid chromatography (FPLC)
- to study titanium-transferrin complex by electrochemical method
- in the preparation of transferrin solution and in the formation of conjugates with ruthenium-complexes for cellular viability studies
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Linkage
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.