T2252
apo-transferrina
≥95% protein basis (biuret)
Sinonimo/i:
Siderofilina, Transferrina umana
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
powder
PM
76-81 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Descrizione generale
Applicazioni
- linee cellulari di adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC);
- oligodendrociti;
- cellule epiteliali del tubulo prossimale renale (RPTEC/TERT1)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3