T3396
Tetraglycol
BioXtra
Sinonimo/i:
Glycofurol, Tetrahydrofurfuryl alcohol polyethyleneglycol ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
liquid (clear)
Impurezze
<0.5% water (Coulometric)
<5 ppm heavy metal
Colore
colorless to light yellow
Punto di fusione
≤ -100 °C
Solubilità
water: soluble 3420 g/L
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1C(CCC1)COCCO
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) for injecting fertilized chicken eggs for DiI labeling
- to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) and diO (3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate) for dye/virus injections
- to dilute poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) to prepare PLGA/F127 solution
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?