SRP0256
RB Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
OSRC, RB1, Retinoblastoma 1, Retinoblastoma-associated protein, p105-Rb
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
43.5 kDa
Confezionamento
pkg of 200 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)