F8055
FGR, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
SRC2, c-fgr, p55c-fgr
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
242-328 nmol/min·mg
PM
~86 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGR(2268)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
This protein is expressed in B-cells of patients with Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease and chronic lymphocytic leukemia. It is also expressed in normal mantle zone B-cells and is controlled developmentally during the differentiation of myelomonocytes.
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)