SAB5200004
Monoclonal Anti-KDELR1 antibody produced in mouse
clone KR10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- KDEL Receptor, Anti-ERD2, Anti-HDEL, Anti-KDELR1, Anti-PM23
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KR10, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 25 kDa
Reattività contro le specie
Xenopus, monkey, sheep, rabbit, pig, rat, hamster, mouse, Drosophila, canine, chicken, bovine, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Kdelr1(68137)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)