E1281
Anti-Ezrin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-80K, Anti-Cytovillin, Anti-p81
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg using RIPA extract of human A431 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EZR(7430)
mouse ... Ezr(22350)
rat ... Ezr(54319)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunolocalization studies
- immunostaining
- immunofluorescence and immunohistochemistry
- immunoblot
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)