12-439
Retinoblastoma Protein (aa 773-928)
Recombinant fusion protein containing the C-terminal fragment (residues 773-928) of human retinoblastoma protein (Rb) with an N-terminal His6-tag, expressed in E. coli.
Sinonimo/i:
Rb Protein, Retinoblastoma Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Concentrazione
2.0 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2