SRP0166
DNMT3B/DNMT3L Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3b, ICF, M.HsaIIIB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
27 kDa (DNMT3L)
59 kDa (DNMT3B)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... DNMT3B(1789)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
polymorphism and the risk of laryngeal
squamous cell carcinoma: a case-control
study