SRP0126
DNMT1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, MCMT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Tag
GST tagged (N-terminal)
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
Potenza
≥50
PM
211 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.12 mg/mL
tecniche
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... DNMT1(1786)
Descrizione generale
DNMT1 (DNA methyltransferase 1) is a member of the DNMT enzyme family which also includes DNMT2, DNMT3A, and DNMT3B. It is a multidomain protein composed of 1616 amino acids. It has a methyltransferase domain in its C-terminal, which shows sequence homology to bacterial methyltransferases. The DNMT1 gene is mapped to human chromosome 19p13.2.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)