MAB3872
Anti-PPAR γ Antibody, isoform 1&2
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Sinonimo/i:
PPAR gamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
THP-1 cell lysate, 3T3-L1 cell lysate or U-937 cell lysate
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1