Documenti fondamentali
SML3814
Sigma-Aldrich
Firibastat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
QGC-001, (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-2-amino-4-sulfobutyl]disulfanyl]butane-1-sulfonic acid, (3S,3′S)-4,4′-Dithiobis(3-aminobutane-1-sulfonic acid, QGC 001, QGC001, RB 150, RB-150, RB150
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20N2O6S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Firibastat (RB150; QGC001) is an orally active, blood-brain barrier-permeant prodrug composed of two molecules of disulfide-linked aminopeptidase A (APA; glutamyl aminopeptidase) active-site inhibitor EC33 (Ki = 300 nM) that are released via the action of brain reductase in the brain. Firibastat exhibits antihypertensive efficacy in vivo (Blood pressure reduction ED50 = 30 mg/kg via p.o. in spontaneously hypertensive rats).
Orally active, brain-permeant precursor of the aminopeptidase A (APA; glutamyl aminopeptidase) active-site inhibitor EC33 with antihypertensive efficacy in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)